Learn More
Euro Protection™ Veste polaire
Click to view available options
Couleur:
Anthracite
Bleu marine
Dimensions:
S
Grande taille
2XL
Description
- Bonne isolation thermique
- Coupe-vent
- Col haut
- Fermeture éclair centrale
- 2 poches inférieures à fermeture éclair
- Poignets élastiques
- Fond réglable avec cordon élastique et attaches
- Polaire : 100 % polyester, anti-peluchage, 340 g/m²
Spécification
Spécification
Dimensions | Grande taille |
Matériau | Polaire en polyester |
Couleur | Bleu marine |
Type de bouchon | Fermeture éclair |
Structure | Bas réglable |
Type de collier | Col haut |
Type de manchette | Élastique |
Nbre de poches | 2 |
Type de produit | Veste |
Poids (métrique) | 340 g/m² |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Euro Protection™ Veste polaire >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu