Learn More
Thermo Scientific™ Inserts pour filtres au point d’utilisation
Protégez les installations et les systèmes des substances non dissoutes dans l’eau grâce à ces pré-filtres, filtres finaux et filtres stériles.
Marque:  Thermo Scientific™ 50155509
Code nomenclature Nacres: JA.13
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 15326945
  • 160.00€ / 1 pièce
En stock
Description
Protégez les installations et les systèmes des substances non dissoutes dans l’eau grâce à ces pré-filtres, filtres finaux et filtres stériles. Les inserts pour filtres au point d’utilisation Thermo Scientific™ incluent des pré-filtres, filtres finaux et filtres stériles de 10 et 20 pouces (25,4 et 50,8 cm) pour systèmes au point d’utilisation.
Préfiltre de 1 μm, 5 μm
  • Protégez les installations et les systèmes des substances non dissoutes dans l’eau
Filtres finaux
  • Protégez les systèmes des substances non dissoutes dans l’eau
  • Généralement utilisé pour la filtration finale
Filtres stériles
  • Pour filtration finale et distribution d’une eau exempte de matières organiques
Spécification
Spécification
20 po
Boîtiers de préfiltre, 20 po (06.5320, 06.5321, 06.5322)
3200 L/h (à DP = 0,2 bar)
Préfiltre de 5 µm (20“)
Insert pour préfiltre
5 μm