Learn More
Thermo Scientific Chemicals Podophyllotoxine, 95 %
53.50€ - 396.00€
Identifiants chimiques
CAS 518-28-5
Formule moléculaire C22H22O8
Poids moléculaire (g/mol) 414.41
Numéro MDL MFCD00075290
Clé InChI YJGVMLPVUAXIQN-XVVDYKMHSA-N
Synonyme podophyllotoxin, podofilox, condylox, condyline, wartec, podophyllinic acid lactone, podophyllotoxin 7, --podophyllotoxin, warticon, podophyllum
CID PubChem 10607
ChEBI CHEBI:50305
Nom IUPAC (10R,11R,15R,16R)-16-hydroxy-10-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-4,6,13-trioxatetracyclo[7.7.0.0³,⁷.0¹¹,¹⁵]hexadeca-1,3(7),8-trien-12-one
SMILES COC1=CC(=CC(OC)=C1OC)[C@H]1[C@@H]2[C@H](COC2=O)[C@@H](O)C2=CC3=C(OCO3)C=C12
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10308180
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
228411000
100 mg
53.50€
100mg
10168083
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
228410010
1 g
396.00€
1g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
518-28-5
414.41
YJGVMLPVUAXIQN-XVVDYKMHSA-N
10607
(10R,11R,15R,16R)-16-hydroxy-10-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-4,6,13-trioxatetracyclo[7.7.0.0³,⁷.0¹¹,¹⁵]hexadeca-1,3(7),8-trien-12-one
C22H22O8
MFCD00075290
podophyllotoxin, podofilox, condylox, condyline, wartec, podophyllinic acid lactone, podophyllotoxin 7, --podophyllotoxin, warticon, podophyllum
CHEBI:50305
COC1=CC(=CC(OC)=C1OC)[C@H]1[C@@H]2[C@H](COC2=O)[C@@H](O)C2=CC3=C(OCO3)C=C12
Spécification
Podophyllotoxin
518-28-5
Blanc
94% min. (HPLC)
C22H22O8
15, 7663
podophyllotoxin, podofilox, condylox, condyline, wartec, podophyllinic acid lactone, podophyllotoxin 7, --podophyllotoxin, warticon, podophyllum
YJGVMLPVUAXIQN-XVVDYKMHSA-N
(10R,11R,15R,16R)-16-hydroxy-10-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-4,6,13-trioxatetracyclo[7.7.0.0³,⁷.0¹¹,¹⁵]hexadeca-1,3(7),8-trien-12-one
10607
414.4
Poudre
95%
178.0°C to 184.0°C
Authentique
Flacon en verre
MFCD00075290
− 110.70
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, acetone and acetic acid
COC1=CC(=CC(OC)=C1OC)[C@H]1[C@@H]2[C@H](COC2=O)[C@@H](O)C2=CC3=C(OCO3)C=C12
414.41
CHEBI:50305
95%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Mortel par contact cutané.
Toxique en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION :Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / une protection des yeux / du visage.
Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 208-250-4
missing translation for 'rtecsNumber' : LV2500000
Identifiant produit
  • Podophyllotoxin
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.