Learn More
Thermo Scientific™ Creuset POCO Electron Beam 99,995 %
Marque:  Thermo Scientific™ 038684.KT
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 15433675
  • 157.79€ / 1 pièce
Expédition estimée: 24-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Angle :15 degrés
16.9mL
26,97mm
POCO
Diamètre extérieur supérieur : 50,80mm
Creuset POCO