Learn More
Thermo Scientific™ Creuset POCO Electron Beam 99,995 %
Marque: Thermo Scientific™ 041866.KT
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Angle :15 degrés | |
28.6mL | |
35,56mm |
POCO | |
Diamètre extérieur supérieur : 56,18mm | |
Creuset POCO |