Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes PocketTips™
Éliminez les étapes fastidieuses, réduisez l’usage de consommables de laboratoire avec les pointes de pipettes PocketTips™.
Marque: Thermo Scientific™ PE384P30-50
Description
Éliminez les étapes de pipetage fastidieuses, réduisez l’usage de consommables de laboratoire et accélérez les tests tels que les dilutions d’amorces pour PCR grâce aux pointes de pipettes PocketTips™ conviviales, qui sont compatibles avec plusieurs stations de travail. Les dimensions externes de la pointe et du rack sont les mêmes que les pointes d’automatisation standard, nécessitant une modification et une configuration minimales. La miniaturisation simple et économique des dosages préserve les composés et réduit les coûts en réactifs.
Caractéristiques :
- Transférez les échantillons directement vers la plaque d’essai
- Combinez les matériaux de l’échantillon et de l’essai en mélangeant délicatement à l’intérieur de la pointe
- Un coefficient de variation (CV) inférieur à 6 % peut être obtenu pour n’importe quel format de poche
- Couleur : transparent
Recommandées dans les cas suivants :
Tests sur cellules ou à faible tolérance de DMSO, tests de sélectivité (P450), détermination de la teneur (IC50), stockage et distribution de composés à partir de bibliothèques de composés, tests sur base aqueuse protéiques et enzymatiques, tests automatisés de diagnostic clinique et de lecture cinétique (FLIPR).
Garantie : une durée de conservation de cinq (5) ans à partir de la date de fabrication est recommandée.
Spécification
50 nl | |
Non stérile | |
Rack | |
Stations de travail avec tête 384 Packard, PerkinElmer |
Sans filtre | |
Clear | |
Automation | |
PocketTip |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.