Learn More
Micronova™ Serpillères à tête plate PocketMop
GREENER_CHOICE
À utiliser dans les environnements contrôlés
Marque:  Micronova™ PKMAA-48
Code produit. 15536180
  • 890.00€ / 24 pièces
Expédition estimée: 28-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Requires : Structure QPSL avec poignée STA ou QDSL avec poignée SSU
Description
Description
À utiliser dans les environnements contrôlés
Les housses pour serpillères à tête plate Micronova PocketMop™ se clipsent sur les adaptateurs à joint pivotant à 360° SlimLine™, qui peuvent être verrouillés à 180° pour un meilleur contrôle du nettoyage. Une variété de tissus qui garantissent une excellente absorbance, un nettoyage efficace et une dispersion des désinfectants pour un nettoyage spécialisé.
  • Économiques, légères et faciles à manipuler
  • Tête coudée pour une application facile du désinfectant ou du détergent
  • Disponibles en plusieurs longueurs pour s’adapter à la taille de la surface ; nettoyage du matériel aux grandes salles de production
  • Disponibles dans une variété de tissus pour un nettoyage spécialisé
    • Le polyester 100 % maille lisse NovaPoly — assure une excellente dispersion des désinfectants
    • PolySorb — 100 % polyester texturé pour éliminer les résidus et disperser le désinfectant
    • Le polyamide non-tissé MegaTex — 100 % est absorbant avec une surface légèrement abrasive
    • Microfibre — 80 % polyester, 20 % polyamide, très absorbante et efficace en milieu humide ou sec.
  • S’adaptent sur les structures en plastique QPSL ou en acier inox QDSL
  • Le joint pivotant tourne à 360°, mais peut être verrouillé à 180° pour un nettoyage plus contrôlé
  • Adapté à la production pharmaceutique, aux pharmacies qui composent elles-mêmes leurs préparations, à la transformation des aliments, aux nutraceutiques, aux hôpitaux et aux dispositifs médicaux
  • Compatibles avec l’alcool et les désinfectants puissants
  • Autoclavables
Spécification
Spécification
121,9 x 10,2 cm (48 x 4 in)
Plat
48 in
121,9 cm
10,2 cm
Produits chimiques
24/carton
Nettoyage et désinfection des surfaces de salles blanches
Serpillère à franges
Bleu
Non stérile
Autoclavable
4 in
Oui
Conserver à température ambiante
Microfibre, polyester, nylon, intérieur en mousse d’uréthane, 80 % polyester, 20 % nylon, intérieur en mousse d’uréthane