Learn More
Micronova™ Serpillères à tête plate PocketMop
À utiliser dans les environnements contrôlés
Marque: Micronova™ PKMAA-18
Requires : Structure QPSL avec poignée STA ou QDSL avec poignée SSU
Description
À utiliser dans les environnements contrôlés
Les housses pour serpillières à tête plate Micronova PocketMop™ se clipsent sur les adaptateurs à joint pivotant à 360° SlimLine™, qui peuvent être verrouillés à 180° pour un meilleur contrôle du nettoyage. Une variété de tissus qui garantissent une excellente absorbance, un nettoyage efficace et une dispersion des désinfectants pour un nettoyage spécialisé.
- Économiques, légères et faciles à manipuler
- Tête coudée pour une application facile du désinfectant ou du détergent
- Disponibles en plusieurs longueurs pour s’adapter à la taille de la surface ; nettoyage du matériel aux grandes salles de production
- Disponibles dans une variété de tissus pour le nettoyage spécialisé
- Le polyester à maille lisse NovaPoly — 100 % assure une excellente dispersion des désinfectants
- PolySorb — 100 % polyester texturé pour éliminer les résidus et disperser le désinfectant
- Le polyamide non-tissé MegaTex — 100 % est absorbant avec une surface légèrement abrasive
- Microfibre — 80 % polyester, 20 % polyamide, très absorbante et efficace en milieu humide ou sec.
- S’adaptent sur les structures en plastique QPSL ou en acier inox QDSL
- Le joint pivotant tourne à 360°, mais peut être verrouillé à 180° pour un nettoyage plus contrôlé
- Adapté à la production pharmaceutique, aux pharmacies qui composent elles-mêmes leurs préparations, à la transformation des aliments, aux nutraceutiques, aux hôpitaux et aux dispositifs médicaux
- Compatibles avec l’alcool et les désinfectants puissants
- Autoclavables
Spécification
45,7 x 10,2 cm (18 x 4 in), 18 in | |
Plat | |
18 in | |
45,7 cm | |
10,2 cm | |
Produits chimiques | |
24/boîte | |
Nettoyage et désinfection des surfaces de salles blanches |
Serpillère à franges | |
Bleu | |
Non stérile | |
Autoclavable | |
4 in | |
Oui | |
Conserver à température ambiante | |
Microfibre, polyester, nylon, intérieur en mousse d’uréthane, 80 % polyester, 20 % nylon, intérieur en mousse d’uréthane |