Learn More
Solution de PO43- f(P)-PHOSPHATE pour la matrice H2O de chromatographie d’échange d’ions de 1 g/l, Fisher chemical™
Code produit. 12992175
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Identifiants chimiques
CAS 7558-80-7
Formule moléculaire H2NaO4P
Poids moléculaire (g/mol) 119.98
Numéro MDL MFCD00003527,MFCD00146206
Clé InChI AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 23672064
ChEBI CHEBI:37585
SMILES [Na+].OP(O)([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Phosphate
Concentration 1g/L
Conditionnement Flacon
Quantité 250 mL
Type Solution étalon à composant unique de chromatographie ionique
Nom IUPAC dihydrogènophosphate de sodium
Solvant ou matrice H2O
Forme physique Liquide