Learn More
Fisherbrand™ Outil de sertissage pneumatique de base
Réduit les contraintes exercées sur la main par rapport au sertissage manuel.
Marque: Fisherbrand™
2341.75 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23262" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Régulateur de pression inclus
- Valve de sécurité et tuyau enroulé en nylon (PA)
- Pneumatique
- Acier
Spécification
Sertissage / désertissage sécurisé et reproductible d’une seule main | |
Flacons de 8, 11, 13 et 20 mm | |
Outil de sertissage pneumatique manuel, régulateur de pression, soupape de sécurité, tuyau enroulé en nylon |