Learn More
Fisherbrand™ Pince à sertir pneumatique Airgo
Sertissage / dessertissage reproductibles de flacons de 8, 11, 13 et 20 mm pour un fonctionnement sûr à une seule main avec un bouton.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 2.00000kg
Code produit. 15592290
  • 1530.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 24-09-2024
Description
  • Pince à sertir Airgo de 11 mm basse pression
  • Pneumatique
  • Acier
  • Pince à sertir
  • Réduit la pression sur les mains par rapport au sertissage manuel
  • Retrait rapide et facile des joints en aluminium en une simple pression sur un bouton
Spécification
Spécification
Pince à sertir pneumatique
Acier
Pression haute
11 mm
Non autoclavable