Learn More
BRAND™ Cuves de coloration PMP
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Quantité:
4/boîte
Conditionnement:
4 pièces
Description
- Construction en PMP (polyméthylpentène)
- Transparent
- Dimensions : 101 x 83 x 70 mm (sans plateau)
- Contient deux colorations
Spécification
Spécification
| Forme du fond | Plat |
| Couleur | Transparent |
| Type | Bac à coloration |
| À utiliser avec (application) | Coloration |
| Quantité | 4/boîte |
| Dimensions (L x l) | 101 x 83 mm |
| Longueur (métrique) | 101 mm |
| Largeur (métrique) | 83 mm |
| Hauteur (métrique) | 70 mm |