Learn More
Kartell™ Cuve de coloration Schifferdecker en PMP
Click to view available options
Nombre de lames:
20
Conditionnement:
4 pièces
Description
Kartell™ PMP Shifferdecker Staining Jar is designed to hold up to twenty back to back 76 x 26mm slides with its 10 grooves.
- Adapté aux lames standard 76 mm x 26 mm
- Dix rainures
- Fournie avec un couvercle en PMP
- Peut contenir 20 lames dos à dos
- Le xylène peut provoquer des marques après 2 jours à température ambiante
Spécification
Spécification
| Bouchon inclus | Fermeture incluse |
| Matériau du bouchon | PMP |
| Forme du fond | Plat |
| Couleur | Transparents |
| Matériau | PMP |
| Type | Cuve de coloration |
| Quantité | 4/boîte |
| Nombre de lames | 20 |
| Dimensions (L x l) | 76 x 65 mm |
| Longueur (métrique) | 76 mm |
| Afficher plus |