Learn More
BRAND™ Cuves de coloration PMP Schiefferdecker
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Nombre de lames:
20
Conditionnement:
4 pièces
Description
- Construction en PMP (polyméthylpentène)
- Transparent
- Convient pour 20 lames (10 paires dos à dos)
- Avec couvercle
- Dimensions : 76 x 26 mm
- Motif Schiefferdecker
- 4/boîte
Spécification
Spécification
| Bouchon inclus | Oui |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | PMP |
| Type | Bac à coloration |
| À utiliser avec (application) | Coloration |
| Quantité | 4/boîte |
| Nombre de lames | 20 |
| Dimensions (L x l) | 76 x 26 mm |
| Longueur (métrique) | 86 mm |
| Largeur (métrique) | 70 mm |
| Afficher plus |