Learn More
Kartell™ Cuve de coloration Hellendahl en PMP
Click to view available options
Nombre de lames:
16
Conditionnement:
4 pièces
Description
- Adaptée aux lames 76 mm x 26 mm, posées verticalement
- Huit rainures
- Fournie avec un couvercle en PMP
- Peut contenir 16 lames dos à dos
- Le xylène peut provoquer des marques après 2 jours à température ambiante
Spécification
Spécification
| Bouchon inclus | Fermeture incluse |
| Matériau du bouchon | PMP |
| Forme du fond | Plat |
| Couleur | Transparents |
| Matériau | PMP |
| Type | Cuve de coloration |
| Quantité | 4/boîte |
| Nombre de lames | 16 |
| Dimensions (L x l) | 58 x 53,5 mm |
| Longueur (métrique) | 58 mm |
| Afficher plus |