Learn More
Grant Instruments™ Agitateur thermique PMHT pour microtubes et microplaques
Accélère en 3 secondes pour un démarrage rapide mais fonctionne également de manière fluide et silencieuse, cet agitateur thermique PMHT pour microtubes et microplaques Grant Instruments™ est idéal pour l’extraction d’ADN, les réactions enzymatiques et les techniques de biologie cellulaire.
Marque:  Grant Instruments™ PHMT-PSC18
1431.72 EUR valable jusqu'au 2024-12-15
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11411048
  • 1920.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Associe trois instruments en un :
    • Agitateur thermique pour microtube et microplaque
    • Incubateur de paillasse compact
    • Agitateur pour microtube et microplaque à température ambiante ou froide
  • L’écran LCD à 2 lignes affiche clairement les valeurs réelle et définie pour la température, la vitesse d’agitation et l’heure.
  • Le bloc interchangeable pour 20 ou 12 microtubes apporte la flexibilité nécessaire pour un changement simple d’application.
  • Fonction de calibrage de la température pour compenser les différences dans le comportement thermique de différents tubes et échantillons.
  • Fonctionnement extrêmement fluide, silencieux et constant.
  • Comprend une fonction de démarrage ‘progressif’ pour les échantillons délicats.
  • Mise en route rapide - accélération en 3 secondes.
  • Compact et solide, profil bas et faible encombrement.
Spécification
Spécification
2 mm
Température ambiante de +5°C à 100°C
0,5 ml et 1,5 ml
0,1°C à 37°C ; 0,2°C à 60°C ; 0,2°C à 100°C
130 mm
4 kg
Écran LCD de 2 lignes, 16 caractères
250 à 1 400 tr/min (par incréments de 10 tr/min)
Microtubes : 32 x 0,5 ml / 1,5 ml
5°C à 100°C
230 mm
205 mm
PMHT-PSC18