Learn More
Corning™ Encre sacrificielle Pluronics pour bioimprimante Matribot™
Code produit. 17760789 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
:
Encre sacrificielle Pluronics ; quantité : 5 seringues
Code produit. 17760789
Marque: Corning™ 6157
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
L’encre sacrificielle Pluronics est une encre sacrificielle prête à l’impression qui offre une excellente qualité d’impression. Conçu pour une utilisation avec la bioimprimante Matribot™.
  • Encre sacrificielle prête à l’impression qui offre une excellente qualité d’impression
  • Facile à retirer une fois l’impression terminée en lavant avec du PBS froid
  • A déjà été utilisé pour la fabrication de tissus vascularisés, de canaux dans des dispositifs microfluidiques, et pour des structures de soutien dans le cadre de constructions de tissus complexes
  • Peut également être dilué à 25 % (en volume) avec de l’eau pour l’utiliser comme outil d’apprentissage imitant la distribution d’hydrogels thermosensibles
  • Conçu pour une utilisation avec la bioimprimante Corning™ Matribot™
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Couleur Transparent
    À utiliser avec (équipement) Bioimprimante Corning™ Matribot™
    Type de produit Encre sacrificielle
    Capacité (métrique) 2,7 ml/seringue
    Description Qualité stérile A
    Modèle Pluronics
    À utiliser avec (application) Fabrication de tissus vascularisés, de canaux dans des dispositifs microfluidiques, et pour des structures de soutien dans le cadre de constructions de tissus complexes
    Quantité 5 seringues
    Conditions de stockage 4°C à 8°C