Learn More
Buerkle™ Siphon plongeant jetable
Jetez l’échantillonneur au lieu d’exécuter une procédure de nettoyage compliquée. Les siphons plongeants jetables Buerkle™ sont fabriqués à partir d’un matériau en polyéthylène transparent qui résiste à l’adhérence et minimise la rétention des échantillons.
13.95€ - 36.85€
Spécification
Type de produit | Siphon plongeant |
---|---|
Matériau | HDPE |
Jetable | Oui |
Couleur | Translucide |
À utiliser avec (application) | Apte au contact alimentaire |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10780763
|
Buerkle™
5387-0050 |
75 ml |
13.95€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10530372
|
Buerkle™
5387-0075 |
175 ml |
26.25€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10520372
|
Buerkle™
5387-0100 |
275 ml |
36.85€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Après l’échantillonnage de liquides fortement adhésifs, il peut être plus rentable de jeter l’échantillonneur que d’exécuter une procédure de nettoyage compliquée.- Fabriqué à partir d’un matériau en polyéthylène transparent qui résiste à l’adhérence de l’échantillon, minimisant ainsi la rétention des échantillons sur le siphon plongeant.
- Les contenus sont clairement visibles.
Spécification
Siphon plongeant | |
Oui | |
Apte au contact alimentaire |
HDPE | |
Translucide |