Learn More
asecos™ Récipients de sécurité humecteurs polyéthylène
Tous les produits asecos Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 l
2 l
Conditionnement:
1 pièce
Description
- avec autocollant de sécurité multilingue pour l'identification du contenu
- mécanisme de pompage facile à utiliser avec plateau d'abreuvement en acier inoxydable monté sur ressort
- capacité : 1,00 Litres
Spécification
Spécification
| Type de produit | Plunger Can |
| Capacité (impériale) | 0.3 gal. |
| Capacité (métrique) | 1 l |
| Couleur | Jaune |
| À utiliser avec (application) | Safe moistening cleaning rags and sponges |
| Matériau | Polyéthylène |
| Largeur (impériale) | 4.72 in. |
| Largeur (métrique) | 120.00 mm |
| Hauteur (impériale) | 10.43 in. |
| Hauteur (métrique) | 265.00 mm |
| Afficher plus |