Learn More
Memmert™ Extension de tube emboîtable pour SF450, droite
Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Stérilisateur SF450
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Accessoires
- Extension de tube emboîtable (diamètre extérieur 60,3 mm, diamètre intérieur 57 mm)
- Structuré
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) extérieur | 60,3 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Stérilisateur SF450 |