Learn More
Memmert™ Extension de tube emboîtable pour SF30plus, droite
Code produit. 17558235 Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Stérilisateur SF30plus
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17558235
Marque: Memmert™ SF30plusB29718
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Extension de tube emboîtable Memmert conçue pour les conduits d’évacuation d’air et le raccordement par tuyau si nécessaire.
  • Accessoires
  • Extension de tube emboîtable (diamètre extérieur 60,3 mm, diamètre intérieur 57 mm)
  • Structuré
Spécification
Diamètre (métrique) extérieur 60,3 mm
À utiliser avec (équipement) Stérilisateur SF30plus