Learn More
Fil de platine, 1,0 mm (0,04 po) de diamètre, dur, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 cm
25 cm
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Platinum |
Couleur | Blanc |
Note relative au nom | Hard |
Aspect | Silvery white wire |
Densité | 21.45g/cm3 at 20°C |
Plage de pourcentage du dosage | 99.95% (Metals basis) |
Quantité | 25 cm |
Odeur | Odorless |
Forme | Fil, 1,0 mm (0,04 po) de diamètre |