Learn More
Fil de platine, 0,5 mm (0,02 po) de diamètre, dur, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11301378
Click to view available options
Quantité:
500 cm
Conditionnement:
500cm
Code produit. 11301378
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010286.CC
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 7440-06-4
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 7440-06-4
Quantité 500 cm
Pourcentage de pureté 99.95%