Learn More
Invitrogen™ Master Mix pour PCR vert Platinum™ SuperFi II
L’ADN polymérase Invitrogen™ Platinum™ SuperFi II est une ADN polymérase de correction qui associe une fidélité supérieure à un tampon innovant, permettant une hybridation d’amorce universelle pour un succès optimal en PCR.
Marque: Invitrogen™ 12369250
5633.14 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21655" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.55
Informations supplémentaires : Poids : 0.45000kg
Description
- Fidélité Taq exceptionnelle > 300X
- Hybridation d’amorce universelle à 60°C
- Spécificité, sensibilité et rendements supérieurs
- Amplification robuste des cibles difficiles à amplifier (par exemple, celles ayant une pureté sous-optimale, une teneur en GC de 65 %, une longue exigence de PCR)
- L’ADN polymérase Platinum SuperFi II est une enzyme conçue avec une haute processivité et une résistance accrue aux inhibiteurs de la PCR. Elle permet également des protocoles de cyclage rapide et l’amplification de cibles longues (jusqu’à 20 kb). La technologie de démarrage à chaud Platinum est basée sur des anticorps exclusifs qui inhibent l’activité enzymatique jusqu’à l’étape initiale de dénaturation de la PCR, empêchant ainsi l’amplification et la dégradation d’amorces non spécifiques. Cette technologie permet également la configuration de la réaction à température ambiante et offre une sensibilité et un rendement accrus.
- En raison de la composition unique du tampon PCR SuperFi II, la température d’hybridation est de 60°C pour la plupart des paires d’amorces conçues en suivant les règles de conception générale. L’isostabilisation des molécules dans le tampon augmente la stabilité du duplex amorce-modèle pendant l’étape d’hybridation et améliore la spécificité sans qu’il soit nécessaire d’optimiser la température d’hybridation pour chaque paire d’amorces. Avec l’ADN polymérase Platinum SuperFi II, différents dosages PCR peuvent être effectués dans le même cycle en utilisant le même protocole avec une température d’hybridation d’amorce universelle et l’étape d’extension sélectionnée pour le fragment le plus long à amplifier.
- Applications de l’ADN polymérase Platinum SuperFi II :
- PCR haute fidélité
- Clonage et sous-clonage
- Mutagenèse dirigée
- Amplification de modèles riches en GC
- Génération de modèle à des fins de séquençage
- PCR à haut débit
- Amplification d’échantillons avec une pureté sous-optimale
- PCR longue
- PCR rapide
Spécification
Cinq boîtes de Master Mix PCR Platinum SuperFi II Green, chacune contenant :
|
|
ADN polymérase Platinum SuperFi II | |
Master Mix de PCR | |
Hot-start PCR, High-fidelity PCR | |
> 300X | |
5 x 500 réactions | |
SuperMix ou Master Mix |
Élevé | |
Rapide | |
Glace carbonique | |
2X | |
Fonctionnalité Hot-Start (démarrage à chaud) intégrée | |
Arrondi | |
20 kb ou moins |