Learn More
Invitrogen™ ADN polymérase Platinum™ SuperFi™
Description
L’ADN polymérase Invitrogen™ Platinum™ SuperFi™ est une ADN polymérase à activité corrective qui associe une fidélité supérieure à la technologie de démarrage à chaud PlatinumTM fiable pour des résultats optimaux de la PCR. Doté d’une fidélité >100x Taq, l’ADN polymérase Platinum SuperFi est parfaitement adapté au clonage, à la mutagénèse et à d’autres applications grâce à une précision de séquençage extrême.
- Produits de PCR sans erreur grâce à une fidélité exceptionnelle de >100X Taq
- Haute spécificité et rendements accrus grâce à la technologie de démarrage à chaud Platinum
- Amplification robuste des cibles difficiles à amplifier, y compris celles de pureté sous-optimale ou avec une teneur en GC de ˃65 %
- Flux de travail pratique avec configuration de la réaction à température ambiante
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | • ADN polymérase Platinum SuperFi (2 U/μl) 250 μl • Tampon SuperFi (5X) 6 x 1,25 ml • Séquence activatrice SuperFi GC (5X) 4 x 1,25 ml Conserver entre -5 et -30°C. |
| GC-Rich PCR Performance | Élevé |
| Polymérase | ADN polymérase Platinum SuperFi |
| Vitesse de réaction | Rapidité |
| Quantité | 500 unités |
| Conditions d’expédition | Glace humide ou sèche. |
| À utiliser avec (application) | Hot-start PCR, High-fidelity PCR |
| Fidélité (par rapport à Taq) | 300 X |
| Hot Start | Fonctionnalité Hot-Start intégrée |
| Nbre de réactions | 500 réactions |
| Afficher plus |