Learn More
De Buyer™ Moules en silicone Platine
Click to view available options
Hauteur (métrique):
12 mm
17 mm
18 mm
22mm
35 mm
35 mm
36mm
Longueur (métrique):
30mm
43 mm
65 mm
75 mm
95 mm
300 mm
300mm
Largeur (métrique):
26 mm
45 mm
175 mm
175mm
175 mm
Forme:
Cannelé
Cœur
Financier
Kougloff
Madeleine
Rectangulaire
Tartelette
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Type de produit | Moules |
| Matériau | Silicone Platine |
| Couleur | Noir |
| Dimensions (L x l x H) | 30 x 175 x 36 mm |
| Hauteur (métrique) | 36mm |
| Longueur (métrique) | 30mm |
| Quantité | 6/boîte |
| Forme | Kougloff |
| Plage de températures (métrique) | ndash;40 à 280deg;C |
| Largeur (métrique) | 175 mm |