Learn More
Feuille de rhodium platine, 0,025 mm, (0,001 po) d’épaisseur, 99,9 % (analyse de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Utilisé comme étalon pour l’étalonnage des thermocouples en métal de base. Il est également utilisé dans l’industrie du verre pour les revêtements de four et les fabrications complexes.
sur devis - 8279.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau Platinum Rhodium foil
Formule moléculaire Pt:Rh; 80:20 wt%
Numéro MDL MFCD00198186
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Pourcentage de pureté 99.9%
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11384767
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
041811.FF
25 x 25 mm Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11365939
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
041811.FI
50 x 50 mm
2584.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11374767
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
041811.GH
100 x 100 mm
8279.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Platinum Rhodium foil
MFCD00198186
99.9%
Pt:Rh; 80:20 wt%
Insoluble in water.
Tube
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures