Learn More
Poudre de platine, maillage -200, 99,98 % (analyse de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
0.1 g
1 g
5 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Platinum powder |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 0.1 g |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Pourcentage de pureté | 99.98% |
Odeur | Odorless |
Nom du produit
Poudre de platine, maillage -200, 99,98 % (analyse de métaux), Thermo Scientific Chemicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu