Learn More
Poudre de platine, -200+400 mesh, 99,98 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
50.30€ - 1152.74€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-06-4 |
---|---|
Formule moléculaire | Pt |
Poids moléculaire (g/mol) | 195.08 |
Numéro MDL | MFCD00011179 |
Clé InChI | BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion |
CID PubChem | 23939 |
ChEBI | CHEBI:33400 |
Nom IUPAC | platine |
SMILES | [Pt] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15457325
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
046830.MC |
100 mg | N/A | ||||||
15437325
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
046830.03 |
1 g |
310.55€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15447325
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
046830.06 |
5 g |
1152.74€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7440-06-4 | |
195.08 | |
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N | |
23939 | |
platine |
Pt | |
MFCD00011179 | |
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion | |
CHEBI:33400 | |
[Pt] |
Spécification
Platinum powder | |
Poudre | |
Pt | |
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion | |
[Pt] | |
195.08 | |
CHEBI:33400 | |
Odorless |
7440-06-4 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00011179 | |
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N | |
platine | |
23939 | |
99.98% |
Sécurité et traitement
P210-P240-P241-P280-P370+P378q
H228
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 4.1; Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-116-1
missing translation for 'rtecsNumber' : TP2160000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante