Learn More
Platine nominalement 70 % sur support carbone avancé de grande surface, HiSPEC™ 13100, Thermo Scientific™
Code produit. 15453935
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-06-4
Formule moléculaire Pt
Poids moléculaire (g/mol) 195.08
Numéro MDL MFCD00011179
Clé InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme black, platin, sponge, platine, platino, on carbon, platinum, metal, platin german, platinum, elemental, iv ion
CID PubChem 23939
ChEBI CHEBI:33400
Nom IUPAC platine
SMILES [Pt]
Spécification
Nom chimique ou matériau Platinum, HiSPEC™ 13100
Note relative au nom Nominally 70% on high surface area advanced carbon support
Couleur Gris à noir
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Numéro UN UN1325
Informations sur la solubilité Insoluble in water.