Learn More
Platine nominalement 60 % sur support carbone avancé de grande surface, HiSPEC™ 9100
Code produit. 11449960
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
Code produit. 11449960
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 044728.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
Platinum, nominally 60% on high surface area advanced carbon support, HiSPEC^t 9100 is used for anodes and cathodes in proton exchange membrane fuel cells (PEMFC) and direct methanol fuel cells (DMFC).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6-4-7440
Formule moléculaire Pt
Poids moléculaire (g/mol) 195.08
Numéro MDL MFCD00011179
Clé InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme black, platin, sponge, platine, platino, on carbon, platinum, metal, platin german, platinum, elemental, iv ion
CID PubChem 23939
ChEBI CHEBI:33400
Nom IUPAC platine
SMILES [Pt]
Spécification
Nom chimique ou matériau Platinum, HiSPEC™ 9100
Note relative au nom Nominally 60% on high surface area advanced carbon support
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Numéro UN UN1325