Learn More
Platine nominalement 40 %, ruthénium nominalement 20 % sur 50 % de noir de carbone comprimé, HiSPEC™ 10300, Thermo Scientific™
Code produit. 15413935
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15413935
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 045039.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6-6-7440
Numéro MDL MFCD00798552
Spécification
Nom chimique ou matériau Platinum
Note relative au nom Nominally 40%, Ruthenium nominally 20% on 50% compressed carbon black, HiSPEC™ 10300
Quantité 5 g
Numéro UN UN1325