Learn More
Platine, nominalement, 20 % sur noir de carbone, HiSPEC™ 3000
Code produit. 11328747
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
Code produit. 11328747
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 035849.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-6-6
Numéro MDL MFCD00011179
Spécification
Nom chimique ou matériau Platinum
Note relative au nom nominally 20% on carbon black, HiSPEC™ 3000
Couleur Gris à noir
Odeur Odorless
Quantité 1 g
Numéro UN UN1325
Forme physique Poudre