Learn More
Fil de platine iridium, 0,127 mm (0,005 po) de diamètre, rigide, 99,9 % (base de métaux à l’exception des métaux précieux), Thermo Scientific Chemicals
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 043330.BW
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Platinum Iridium wire | |
Pt:Ir; 80:20 wt% | |
MFCD02091683 | |
99.9% | |
≈0.03g/10cm |
0.127mm (0.005 in.) dia., Hard | |
(base des métaux à l’exclusion des métaux précieux) | |
50 cm | |
Odorless | |
Câble |