Learn More
Fil de platine iridium, 0,127 mm (0,005 po) de diamètre, rigide, 99,9 % (base de métaux à l’exception des métaux précieux), Thermo Scientific Chemicals
Marque:  Thermo Scientific Alfa Aesar 043330.BS
56.80 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11319498
  • 57.08€ / 10cm
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Platinum Iridium wire
Pt:Ir; 80:20 wt%
MFCD02091683
99.9%
≈0.03g/10cm
0.127mm (0.005 in.) dia., Hard
(base des métaux à l’exclusion des métaux précieux)
10 cm
Odorless
Câble