Learn More
Fil d’iridium de platine, dia. 0,127 mm (0,005 po), hybridé, 99,9 % (métaux à l’exclusion des métaux précieux), Thermo Scientific Chemicals
79.40€ - 302.51€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Platinum Iridium wire |
---|---|
Note relative au nom | 0.127mm (0.005 in.) dia., Annealed, Temper: soft |
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids | Pt:Ir; 90:10 wt% |
Notes de pourcentage du dosage | (base des métaux à l’exclusion des métaux précieux) |
Numéro MDL | MFCD02091683 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11364658
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043019.BS |
10 cm |
79.40€
10cm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11374658
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043019.BW |
50 cm |
302.51€
50cm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Vacuum evaporation deposition, scanning and tunneling microscopy, corrosion resistant electrodes.Platinum-iridium wire is used in platinum jewellery, particularly watch cases. They have been used for spinnerets in the manufacture of synthetic fibres, in metrology and alloy is fabrication of metal microelectrodes. It is used in electrical stimulation of nervous tissue and electrophysiological recordings. Pt/Ir alloy has been used in mechanical and electrochemical devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Dépôt par évaporation sous vide, microscopie à effet tunnel, électrodes résistantes à la corrosion
Spécification
Platinum Iridium wire | |
Pt:Ir; 90:10 wt% | |
MFCD02091683 | |
99.9% | |
≈0.03g/10cm |
0.127mm (0.005 in.) dia., Annealed, Temper: soft | |
(base des métaux à l’exclusion des métaux précieux) | |
Insoluble in water and acid. | |
Odorless | |
Câble |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante