Learn More
Gaze de platine-iridium, maille tissée de 150 à partir de 0,043 mm (0,0017 po) de diamètre de fil, Thermo Scientific Chemicals
Filtration, électrodes
Marque:  Thermo Scientific Alfa Aesar 040934.FF
275.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11375237
  • 276.38€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Filtration, electrodes
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Platinum Iridium gauze
Pt:Ir; 90:10 wt%
25 x 25 mm
Odorless
Woven from 0.043mm (0.0017 in.) dia. wire
MFCD02091683
150 Mesh
Toile métallique