Learn More
Feuille d’iridium-platine, 0,05 mm (0,002 po) d’épaisseur, 99,9 % (base de métaux à l’exclusion des métaux précieux), Thermo Scientific Chemicals
Marque:  Thermo Scientific Alfa Aesar 041803.GH
Code produit. 11374757
  • sur devis / 1 pièce
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
La feuille d’iridium-platine, d’une épaisseur de 0,05 mm (0,002 po), 99,9 % (base de métaux à l’exclusion des métaux précieux), est utilisée dans les thermocouples non standard, les contacts électriques et les électrodes utilisées dans la recherche médicale.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Pt:Ir; 90:10 wt%
100 x 100 mm
99.9%