Learn More
Feuille iridium/platine, 0,025mm (0,001 po) d’épaisseur, 99,9 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Utilisé dans la fabrication de micro électrodes pour la stimulation électrique des tissus nerveux et pour les enregistrements électrophysiologiques.
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 041802.FI
598.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Platinum Iridium foil, 0.025mm (0.001in) thick, 99.9% (metals basis) is used in the fabrication of micro electrodes for electrical stimulation of nervous tissue and electrophysiological recordings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Platinum Iridium foil | |
Pt:Ir; 90:10 wt% | |
Insoluble in water. | |
Tube |
50 x 50 mm | |
MFCD02091683 | |
99.9% |