Learn More
Invitrogen™ Platinum™ II Hot-Start PCR Master Mixes (2X)
Code produit. 15933592 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Nbre de réactions:
1000 réactions
200 réactions
20 réactions
50 reactions
50 réactions
Couleur:
Colorless
Green
Conditionnement:
1 pièce
1000 réactions
200 réactions
50 réactions
Code produit. 15933592
Marque: Invitrogen™ 14001013
Edge
Includes
4 x 1,25 ml de mélange Platinum II Green PCR Master Mix (2X), 2 x 1,25 ml d’amplificateur GC Platinum, 4 x 1,25 ml d’eau exempte de nucléase
Mélange Invitrogen™ Hot-Start Green PCR Master Mix pour PCR rapide et facile
Invitrogen Platinum II Hot-Start PCR Master Mix (2X), available in colorless and green formats, offers Platinum II Taq Hot-Start DNA Polymerase premixed with Platinum II PCR buffer and dNTPs for convenient PCR setup. Platinum II Taq Hot-Start DNA Polymerase is designed for universal primer annealing and fast, easy PCR with its unique combination of innovative buffer, high-performance engineered Taq DNA polymerase and leading hot-start technology. This master mix is provided with the optional Platinum GC Enhancer for specific amplification and improved yields of GC-rich targets.
L’ADN polymérase Invitrogen™ Platinum™ Taq II Hot Start à démarrage à chaud permet l’hybridation d’amorce universelle et une PCR rapide et simple grâce à sa combinaison unique d’un tampon innovant, de Taq modifié haute performance et de la technologie de démarrage à chaud numéro un du marché.
  • Tampon innovant : permet un protocole universel d’hybridation d’amorces en isostabilisant les structures duplex amorce-modèle
  • Taq modifié : confère un cycle rapide et une tolérance aux inhibiteurs courants
  • Technologie de démarrage à chaud Platinum : améliore la spécificité, la sensibilité et les rendements ; permet une préparation de la réaction à température ambiante
  • Tampon Green en option : réduit l’erreur de pipetage lors du chargement direct du gel
Supplémentaire :
  • Démarrage à chaud lié aux anticorps
  • Protocole d’hybridation universel
  • Résistance aux inhibiteurs
Applications :
  • Génotypage
  • PCR à haut débit
  • Modèles riches en GC
  • PCR rapide
  • Amplification d’échantillons avec une pureté sous-optimale
  • PCR directe avec du sang
  • PCR à partir d’ADN extrait d’échantillons de FFPE
  • PCR de colonie
  • PCR à partir de gènes d’ARNr 16S bactériens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 2X
Contenu et stockage • Master Mix Platinum II PCR (2X), 4 x 1,25 ml
• séquence activatrice Platinum GC , 2 x 1,25 ml
• eau exempte de nucléase, 4 x 1,25 ml
Conserver à -20°C dans un congélateur sans gel.
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Élevé
Polymérase ADN polymérase PlatinumTM II Taq Hot-Start
Vitesse de réaction Rapide ou standard
Type de produit Master Mix de PCR à démarrage à chaud
Quantité 200 réactions
Conditions d’expédition Dry Ice
À utiliser avec (application) Hot-start PCR
Fidélité (par rapport à Taq) 1 X
Hot Start Fonctionnalité Hot-Start (démarrage à chaud) intégrée
Nbre de réactions 200 réactions
En surplomb 3’-A
Format de réaction SuperMix ou Master Mix
Taille (produit final) 5 kb ou moins
Matériau de départ ADN
Couleur Green
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche.