Learn More
Cyanure de platine(II), + 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11406246
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
2.5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 592-06-3
Formule moléculaire C2N2Pt
Numéro MDL MFCD00016288
Synonyme platinum ii cyanide, acmc-1axcr, platinumdicarbonitrile, platinum cyanide pt cn 2 7ci,8ci,9ci, platinum ii cyanide trace metals basis
Spécification
Nom chimique ou matériau Platinum(II) cyanide
Quantité 0.5 g
Formule linéaire Pt(CN)2
Numéro UN UN1588
Poids de la formule 247.13
Pourcentage de pureté ≥98%