Learn More
Acétylacétonate de platine(II), 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10561882
Acétylacétonate de platine(II), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10561882
1 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10561882
Marque: Thermo Scientific Acros 369350010
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15170-57-7
Formule moléculaire C10H14O4Pt
Poids moléculaire (g/mol) 393.30
Numéro MDL MFCD00000028
Clé InChI KLFRPGNCEJNEKU-FDGPNNRMSA-L
Synonyme platinum ii acetylacetonate, pt acac 2, platinum bis acetylacetonate, acetylacetone platinum ii salt, platinum 2,4-pentanedionate, 2,4-pentanedione platinum ii derivative, bis acetylacetonato platinum, bis acetylacetonato platinum ii, 2,4-pentanedione, platinum iiAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 10960186
Nom IUPAC (Z)-4-hydroxypent-3-en-2-one;platine
SMILES [Pt++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Platinum(II) acetylacetonate
Point de fusion 250.0°C to 252.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (ex Pt)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [CH3COCH=C(CH3)O]2Pt
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in ethanol, diethyl ether;, soluble in acetone, toluene, diluted acids
Point de sublimation 170 °C
Poids de la formule 393.31
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0463028 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/07/2024 Catalog Number369350250,369350010,369350050
Numéro de lotA0449658 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/01/2023 Catalog Number369350250,369350010,369350050
Numéro de lotA0400158 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number369350250,369350010,369350050
Numéro de lotA0398382 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number369350250,369350010,369350050
Numéro de lotA0440657 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/04/2022 Catalog Number369350250,369350010,369350050
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Platinum(II) acetylacetonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Platinum(II) acetylacetonate
Nom du produit
Acétylacétonate de platine(II), 98 %, Thermo Scientific Chemicals >