Learn More
Feuille de platine, épaisseur 0,1 mm (0,004 po), Premion™, 99,997 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11375909
Feuille de platine, épaisseur 0,1 mm (0,004 po), Premion™, 99,997 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11375909
50 x 50 mm
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Code produit. 11375909
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 012059.FI
Demander un format en vrac ou personnalisé
Forme : Env. .1.34 g/25 x 25 mm
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-06-4
Formule moléculaire Pt
Poids moléculaire (g/mol) 195.08
Numéro MDL MFCD00011179
Clé InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
CID PubChem 23939
ChEBI CHEBI:33400
Nom IUPAC platine
SMILES [Pt]
Spécification
Nom chimique ou matériau Platinum
Couleur Blanc
Aspect Silvery white foil
Plage de pourcentage du dosage 99.997% (Metals basis)
Quantité 50 x 50 mm
Odeur Odorless
Forme Feuille, 0,1 mm (0,004 po) d’épaisseur
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotY02I019 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/10/2023 Catalog Number012059.FI,012059.FF
Numéro de lotU24J040 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/09/2023 Catalog Number012059.FI,012059.FF
Numéro de lotNM38598 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/11/2021 Catalog Number012059.FI,012059.FF
Numéro de lotNM07422 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/11/2021 Catalog Number012059.FI,012059.FF
Numéro de lotZ18F052 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/11/2021 Catalog Number012059.FI,012059.FF
Nom du produit
Feuille de platine, épaisseur 0,1 mm (0,004 po), Premion™, 99,997 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >