Learn More
BTX™ Baguette pour électrode en platine uniquement
Électrodes et chambres pour transfection tissulaire délicate et/ou difficile
Marque: BTX™ 450492
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Simple et facile à utiliser
- Compatible avec les systèmes BTX™ tels que Gemini X2 et ECM™ 2001+
Spécification
Électroporation ex vivo | |
Platinum | |
Electroporation accessory | |
Platinum Electrode Wand Only, 7 mm, positive | |
7 mm | |
10 μsec. to 100 msec. | |
Non-sterile | |
Onde carrée |
Générateurs BTX™ ECM™ 830, ECM™ 2001+, Gemini X2 et ECM™ 2001 hérités | |
BTX Electroporation | |
100 V | |
Baguette pour électrode uniquement (positive) | |
1 to 99 (depending on voltage) | |
7 mm | |
Banana to Pin Tip |