Learn More
Masterflex™ Tubulure de laboratoire sans DEHP Tygon™ E-3603
Se plie dans les virages serrés et fonctionne facilement avec les raccords grâce à la formulation flexible. La tubulure de laboratoire sans DEHP Cole-Parmer™ Tygon™ est idéale pour les applications alimentaires et les boissons, les applications biopharmaceutiques et les applications de laboratoire générales.
Marque: Masterflex™ 06407-76
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.52200kg
Description
Se plie dans les virages serrés et fonctionne facilement avec les raccords grâce à la formulation flexible. La tubulure de laboratoire sans DEHP Cole-Parmer™ Tygon™ est idéale pour les applications alimentaires et les boissons, les applications biopharmaceutiques et les applications de laboratoire générales.
- Tubulure transparente sans DEHP ni phtalate
- Formulation Tygon E-3603
- Longue durée de vie, résistante aux produits chimiques, non oxydante
- À utiliser avec les instruments analytiques
- Certifications : Conforme aux exigences de la FDA (21 CFR 175.300)
- Conforme aux exigences de la norme USP classe VI et de la norme NSF 51
- Plage de températures : -51 à 1+65°F (-46 à 74°C)
- Stérilisez par autoclavage ou oxyde d’éthylène
Spécification
Autoclavables | |
3,18 mm | |
1/4 po | |
50 pieds | |
1/16 po | |
À utiliser avec les instruments analytiques | |
-46deg;C | |
Flexible | |
74°C |
1/8 po | |
Tygon | |
6,35 mm | |
15,2 m | |
1,59 mm | |
Aliments et boissons, applications biopharmaceutiques et applications générales de laboratoire | |
Transparent | |
36 psi (2,48 bar) |