Learn More
Watson-Marlow Tubes en silicone catalysés au platine Pumpsil
Les tubes Pumpsil en silicone catalysé au platine interviennent principalement dans les applications biopharmaceutiques à usage unique, le contrôle du pH et le transfert de milieux pour fermentation.
47.00€ - 95.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Matériau | Silicone durci au platine |
Longueur totale (métrique) | 5 m |
Épaisseur (métrique) | 1,6 mm |
Quantité d’emballage | 1 unité |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12486270
|
Watson-Marlow
913.AJ05.016 |
0,5 mm |
95.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 25-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12496270
|
Watson-Marlow
913.AJ08.016 |
0.8 mm |
47.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 06-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12406280
|
Watson-Marlow
913.AJ16.016 |
1.6 mm |
62.00€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12426280
|
Watson-Marlow
913.AJ48.016 |
4.8 mm |
81.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 10-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Développé pour l'industrie biopharmaceutique, Pumpsil est un tube exceptionnellement pur doté d’un revêtement intérieur ultra-lisse qui permet de minimiser la liaison des protéines et d'assurer une haute pureté des produits finis.
- Pumpsil est largement utilisé pour les applications biopharmaceutiques à usage unique, ainsi que pour le contrôle du pH et le transfert de milieux pour la fermentation, ainsi que pour la précision du dosage, du transfert et du filtrage. Traçabilité totale grâce à l'inscription gravée au laser de la référence, du numéro de lot et de la date limite d'utilisation. Bio-compatibilité entièrement documentée et pack de validation complet.
- Guide de compatibilité chimique
Spécification
Autoclavable | |
5 m | |
1 unité | |
60 (Shore A) |
Silicone durci au platine | |
1,6 mm | |
Translucide |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Watson-Marlow Tubes en silicone catalysés au platine Pumpsil