Learn More
Heraeus™ Couvercle de creuset en platine
Description
Couvercle• Creuset forme basse
• Creuset en platine
• Métal précieux
• Tres bonne résistance à la corrosion
• Utilisable pour les applications au laboratoire sous atmosphère oxydante principalement
• Hautement résistant à la corrosion et aux attaques acides
• Précautions d'emploi
• Evitez l'exposition prolongé du platine à la chaleur, qui provoque la formation de cristaux et eventuellement des fissures
• Placez la vaisselle en platine chaude sur une surface propre et réfractaire
• Bec Bunsen, utilisez la partie non lumineuse et sans fumée de la flamme
• Nettoyer la vaisselle apres toute utilisation.
Spécification
Platinum |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Heraeus™ Couvercle de creuset en platine