Learn More
Poudre de noir de platine, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11336438
Poudre de noir de platine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11336438
5 g
Click to view available options
Quantité:
0.1 g
1 g
5 g
Code produit. 11336438
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 012076.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Forme : S.A. 10 m2/g
Platinum black is used in polymer electrolyte fuel cells, microbial fuel cells, and phosphoric acid fuel cell applications. It is also used as a recombination catalyst for hydrogen elimination. It is also used as a building block for sensor elements. It is used as a catalyst and as a gas absorbent. It is also useful for the electrochemical detection of hydrogen peroxide and nitrite in microchannel. It is useful for the anodic oxidation of ammonia in aqueous potassium hydroxide electrolyte.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-06-4
Formule moléculaire Pt
Poids moléculaire (g/mol) 195.08
Numéro MDL MFCD00011179
Clé InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
CID PubChem 23939
ChEBI CHEBI:33400
Nom IUPAC platine
SMILES [Pt]
Spécification
Nom chimique ou matériau Platinum black
Couleur Gris
Aspect Dark gray
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in aqua regia. Insoluble in water,mineral and organic acids.
Odeur Odorless
Forme Poudre
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotY26K045 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/12/2024 Catalog Number012076.06,012076.03,012076.77
Numéro de lotN15K031 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/03/2024 Catalog Number012076.06,012076.03,012076.77
Numéro de lotX26H021 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number012076.06,012076.03,012076.77,012110.14
Numéro de lotN02I034 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number012076.06,012076.03,012076.77,012110.14
Numéro de lotQ01I003 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number012076.06,012076.03,012076.77,012110.14
Nom du produit
Poudre de noir de platine, Thermo Scientific Chemicals >