Learn More
Noir de platine, 98 % Pt, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Platinum black |
Couleur | Blanc |
Note relative au nom | 98% Pt |
Point de fusion | 1772.0°C |
Point d’ébullition | 3827.0°C |
Densité | 21.45 |
Formule linéaire | Pt |
Quantité | 1 g |
Fieser | 01,890; 02,332 |
Merck Index | 15, 7644 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Platinum black