Learn More
Platine sur charbon actif, 5 % Pt, Thermo Scientific Chemicals
164.82€ - 566.82€
Identifiants chimiques
CAS 7440-06-4
Formule moléculaire Pt
Poids moléculaire (g/mol) 195.08
Numéro MDL MFCD00011179
Clé InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
CID PubChem 23939
ChEBI CHEBI:33400
Nom IUPAC platine
SMILES [Pt]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10318290
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
195230100
10 g Flacon en verre
164.82€
10g
10266730
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
195230500
50 g Flacon en verre
566.82€
50g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7440-06-4
195.08
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
23939
platine
Pt
MFCD00011179
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
CHEBI:33400
[Pt]
Spécification
Platinum on activated carbon
5% Pt
Pt
01,982; 08,405; 04,393; 04,393; 04,393; 04,393
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
platine
23939
195.08
Particle size distribution: <7 Micron: 10%, <28 Micron: 50%, <85 Micron: 90%
Noir
7440-06-4
MFCD00011179
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
[Pt]
195.08
CHEBI:33400
5% (Pt)
Poudre
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Platinum on activated carbon
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.